Principaux documents
GF95305709
Quartz - fused
tube, outside diameter 7.0 mm, length 200 mm, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI617150
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 953-057-09
Longueur
200 mm
D.E.
7.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.0 mm