Principaux documents
GF44607191
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 200 mm, wall thickness 2 mm
Synonyme(s) :
SI617550
1 EA
615,00 $
5 EA
2 490,00 $
615,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
615,00 $
5 EA
2 490,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
615,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 446-071-91
Longueur
200 mm
D.E.
40 mm
Épaisseur de la paroi
2 mm