Principaux documents
GF03368819
Quartz - fused
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, condition polished both sides
Synonyme(s) :
SI613101
1 EA
768,00 $
768,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
768,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101503
Nomenclature NACRES :
NA.23
768,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 033-688-19
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
1.0 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable