Principaux documents
GF92564916
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
B 626010
1 EA
795,00 $
795,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
795,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
795,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 925-649-16
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
  1. Is this product safe to ingest in very small quantities?
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and is not suitable for human or veterinary use.