Principaux documents
GF44799935
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Synonyme(s) :
SI536020
1 EA
544,00 $
544,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
544,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
544,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥85%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 447-999-35
Poids
100 g
Taille max. des part.
10 μm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable