Principaux documents
GF70614682
Boron carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99%
Synonyme(s) :
B 626010
1 EA
1 050,00 $
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 050,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 706-146-82
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable