Principaux documents
GF92527465
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.063 mm, size 150 × 150 mm
Synonyme(s) :
ET311163
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 925-274-65
Taille
150 × 150 mm
Épaisseur
0.063 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable