Documents
GF14511215
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 2 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Synonyme(s) :
ES303021
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 145-112-15
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
2 mm
Couleur
clear clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable