Principaux documents
GF90451087
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, 4.76 mm diameter, Al98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, length 500 mm, temper soft
Synonyme(s) :
AL077950
1 EA
434,00 $
5 EA
1 760,00 $
434,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
434,00 $
5 EA
1 760,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
434,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 904-510-87
Longueur
500 mm
Diamètre
4.76 mm