Principaux documents
GF88053734
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.075 mm, condition translucent, size 20 × 20 mm
Synonyme(s) :
AL643010
1 EA
1 060,00 $
1 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 060,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 060,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 880-537-34
Taille
20 × 20 mm
Épaisseur
0.075 mm