Principaux documents
GF14244285
Aluminum nitride
sheet, thickness 0.125 mm, size 25 × 25 mm, condition translucent
Synonyme(s) :
AL643125
1 EA
1 610,00 $
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 610,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 610,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 142-442-85
Taille
25 × 25 mm
Épaisseur
0.125 mm