Principaux documents
GF87159101
Titanium carbide
powder, 150 max. part. size (micron), weight 200 g, min. particle size 50 micron
Synonyme(s) :
TI546030
1 EA
1 260,00 $
1 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 260,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 260,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 871-591-01
Poids
200 g
Taille max. des part.
150 (micron)
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable