Principaux documents
GF08742539
Tungsten carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 20 g, purity 99.5%
Synonyme(s) :
W 526011
1 EA
433,00 $
433,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
433,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
31191518
Nomenclature NACRES :
NA.23
433,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.5%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 087-425-39
Poids
20 g
Taille max. des part.
45 μm