Principaux documents
GF85698354
Tin/Lead/Silver
foil, thickness 0.5 mm, Sn62%/Pb36%/Ag2%, size 30 × 30 mm, temper as rolled
Synonyme(s) :
SA190300
1 EA
1 050,00 $
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 050,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 050,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 856-983-54
Taille
30 × 30 mm
Épaisseur
0.5 mm