Documents
GF83004544
Stainless steel - AISI 316l
foil, thickness 0.25 mm, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 5 m, coil width 12 mm
Synonyme(s) :
FF210331
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 830-045-44
Longueur
5 m
Largeur de la bobine
12 mm
Épaisseur
0.25 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable