Principaux documents
GF09936311
Stainless steel - AISI 316l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%/Mo 3%, thickness 0.25 mm, length 10 m, coil width 12 mm
Synonyme(s) :
FF210331
1 EA
637,00 $
637,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
637,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
637,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 099-363-11
Longueur
10 m
Largeur de la bobine
12 mm
Épaisseur
0.25 mm