Principaux documents
GF82812191
Stainless Steel - AISI 410 alloy, FeCr12.5
powder, 45micron max. particle size, atomized, 500g
Synonyme(s) :
FE266020
1 EA
585,00 $
585,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
585,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
585,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 828-121-91
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 μm