Principaux documents
GF82768494
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 65 x 65mm, 0.10mm thickness, annealed
Synonyme(s) :
NI040230
1 EA
443,00 $
5 EA
1 790,00 $
10 EA
3 450,00 $
443,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
443,00 $
5 EA
1 790,00 $
10 EA
3 450,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101712
Nomenclature NACRES :
NA.23
443,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil (annealed)
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 827-684-94
Taille × épaisseur
65 mm × 65 mm × 0.10 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informations légales
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation