Principaux documents
GF81157091
Silicon
powder, 45 max. part. size (micron), purity 99.95%, weight 200 g
Synonyme(s) :
SI006031
About This Item
Formule linéaire :
Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
28.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141911
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le produit GF81157091 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Essai
99.95%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 811-570-91
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 (micron)
pb
2355 °C (lit.)
Pf
1410 °C (lit.)
Densité
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Si]
InChI
1S/Si
Clé InChI
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable