Principaux documents
GF81042252
Aluminum alloy 5251
foil, Al97.7%/Mg 2%/Mn 0.3%, thickness 1.5 mm, size 250 × 250 mm, condition mirror polished on both sides
Synonyme(s) :
AL230751
1 EA
428,00 $
428,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
428,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
428,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 810-422-52
Taille
250 × 250 mm
Épaisseur
1.5 mm