Principaux documents
GF89509887
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
50mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonyme(s) :
PT027910
1 EA
2 160,00 $
2 160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 160,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 160,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 895-098-87
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Questions
  1. I plan to machine the electrodes (2mm L) out of this rod. Is this rod perfectly straight?
    1 answer
    1. These items are released as straight rods and shipped in protective packaging. Testing for perfect straightness or linearity has not been performed.