Principaux documents
GF80894436
Alumina
tube, outside diameter 0.80 mm, length 200 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonyme(s) :
AL607022
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
Plus de détails sur ce produit GF80894436 Contacter notre Service technique
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 808-944-36
Longueur
200 mm
D.E.
0.80 mm
Épaisseur de la paroi
0.3 mm