Principaux documents
GF25331903
Alumina
tube, outside diameter 0.80 mm, length 100 mm, wall thickness 0.3 mm
Synonyme(s) :
AL607022
1 EA
386,00 $
5 EA
1 560,00 $
386,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
386,00 $
5 EA
1 560,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
386,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 253-319-03
Longueur
100 mm
D.E.
0.80 mm
Épaisseur de la paroi
0.3 mm