Principaux documents
GF06853855
Alumina
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonyme(s) :
AL607200
1 EA
563,00 $
5 EA
2 280,00 $
563,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
563,00 $
5 EA
2 280,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11181511
Nomenclature NACRES :
NA.23
563,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 068-538-55
Longueur
150 mm
D.E.
10.0 mm
Épaisseur de la paroi
1.5 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable