Documents
GF79586803
Zinc sulfide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 500 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
ZN536010
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 795-868-03
Poids
500 g
Taille max. des part.
45 (micron)