Principaux documents
SYNC414250
Synthware Chromatography reservoir with Rodaviss joint
capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
Synthware C414250, glass chromatograpy column
1 EA
102,00 $
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
102,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.51
102,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless
glass
Joint
joint: ST/NS24/40
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Synthware C414250
Capacité
250 mL
Description générale
Reservoir has a top 24/40 or 45/50 Rodaviss outer joint for use with flow controller, and the listed size lower inner joint. Supplied complete with open top cap, Viton® O-ring and loosening ring.
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company