Principaux documents
GF17917713
Zinc sulfide
powder, max. particle size 45 micron, weight 200 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
ZN536010
1 EA
669,00 $
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
669,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
669,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 179-177-13
Poids
200 g
Taille max. des part.
45 μm