Documents
GF77739069
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.125 mm, L 0.5 m, coil width 570 mm
Synonyme(s) :
SU301125
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 777-390-69
Longueur
0.5 m
Largeur de la bobine
570 mm
Épaisseur
0.125 mm