Principaux documents
GF09758739
Polyethersulfone
(PES), film, thickness 0.05 mm, L 0.5 m, clear amber
Synonyme(s) :
SU301050
1 EA
570,00 $
570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
570,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
570,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 097-587-39
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.05 mm
Couleur
clear amber