Principaux documents
GF76788848
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.5 mm, L 0.5 m, gray
Synonyme(s) :
ES301485
1 EA
358,00 $
358,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
358,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
358,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 767-888-48
Longueur
0.5 m
Épaisseur
0.5 mm
Couleur
gray