Principaux documents
GF31588229
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, clear clear
Synonyme(s) :
ES301250
1 EA
282,00 $
5 EA
1 140,00 $
10 EA
2 090,00 $
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
282,00 $
5 EA
1 140,00 $
10 EA
2 090,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 315-882-29
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
0.05 mm
Couleur
clear clear
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable