Principaux documents
GF75236564
Hafnium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99%
Synonyme(s) :
HF516010
1 EA
2 800,00 $
2 800,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
2 800,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
2 800,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 752-365-64
Poids
100 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable