Documents
594636
Sigma-Aldrich
Hafnium(IV) carbide
<1.25 μm particle size
Synonyme(s) :
Hafnium carbide, Hafnium monocarbide
About This Item
Formule linéaire :
HfC
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161600
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme
powder
Pertinence de la réaction
core: hafnium
reagent type: catalyst
Taille des particules
<1.25 μm
Pf
2930 °C (lit.)
Densité
12.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[C-]#[Hf+]
InChI
1S/C.Hf/q-1;+1
Clé InChI
NVDNLVYQHRUYJA-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Used for preparation of ultra-high temperature ceramics
  • Reactant in synthesis of hafnium-containing organometallic polymers
  • Additive in alloys
  • Used in coatings
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable