Principaux documents
GF66605788
Niobium carbide
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Synonyme(s) :
NB516010
1 EA
897,00 $
897,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
897,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
897,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 666-057-88
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 (micron)
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable