Principaux documents
GF74287491
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 100 m, temper annealed
Synonyme(s) :
NI055113
1 EA
367,00 $
367,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
367,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
367,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 742-874-91
Longueur
100 m
Diamètre
0.045 mm