Principaux documents
GF21162585
Nickel/Chromium
insulated wire, Ni 80%/Cr 20%, conductor diameter 0.30 mm, length 5 m, insulation thickness 0.030 mm
Synonyme(s) :
NI055892
1 EA
595,00 $
595,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
595,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
11101711
Nomenclature NACRES :
NA.23
595,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
wire
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 211-625-85
Longueur
5 m
Diamètre
0.30 mm
Épaisseur de l'isolation
0.030 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Questions
  1. What is the maximum tension of 0.3mm diameter wire for Ni80Cr20?
    1 answer
    1. The tensile strength is 650-1100 MPa.