Principaux documents
GF74132333
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
sphere, 2.0mm diameter, 2.50μm sphericity, precision sphere, grade 100, 100pcs
Synonyme(s) :
FE246820
About This Item
Code UNSPSC :
11171600
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
spheres (grade 100)
Qualité
precision sphere
Conditionnement
1 ea of 100 pieces
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 741-323-33
Diamètre
2.0 mm
sphericity
2.50 μm