GF70698909
Titanium
foil, thickness 0.025 mm, length 1 m, purity 99.6+%
Synonyme(s) :
TI000290
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99.6%
Forme
foil
Température d'inflammation spontanée
860 °F
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 706-989-09
Résistivité
42.0 μΩ-cm, 20°C
Longueur
1 m
Épaisseur
0.025 mm
Point d'ébullition
3287 °C (lit.)
Pf
1660 °C (lit.)
Densité
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Ti]
InChI
1S/Ti
Clé InChI
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable