Principaux documents
GF70011021
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 2-4 mm nominal granule size, weight 0.5 kg
Synonyme(s) :
ET326310
1 EA
353,00 $
353,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
353,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
353,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 700-110-21
Poids
0.5 kg
Taille nominale des granulés
2-4 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. what is the molecular weight of the HDPE?
    1 answer
    1. The molecular weight for this product is not determined.
      Helpful?
  2. What color are the granules?
    1 answer
    1. This material is listed as 'natural' in color. The typical color of HDPE ranges from translucent to opaque white.