Principaux documents
GF59932996
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 0.5 kg
Synonyme(s) :
ET326320
1 EA
504,00 $
504,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
504,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
504,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 599-329-96
Poids
0.5 kg
Taille nominale des granulés
5 mm
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable