Principaux documents
GF80517078
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 2-4 mm nominal granule size, weight 1 kg
Synonyme(s) :
ET326310
1 EA
425,00 $
425,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
425,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
425,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
granular
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 805-170-78
Poids
1 kg
Taille nominale des granulés
2-4 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2