Principaux documents
GF69553907
Silicone Elastomer, Tube, Outside Diameter 3.7Mm, Length 0.5 M, Wall Thickness 1.0Mm
silicone elastomer, tube, outside diameter 3.7mm, L 0.5 m, wall thickness 1.0 mm
Synonyme(s) :
SI307370
1 EA
315,00 $
315,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
315,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
315,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
tubes
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 695-539-07
Longueur
0.5 m
Épaisseur de la paroi
1.0 mm