Principaux documents
1.01506
Supelco
Silver
wool for elemental analysis
Synonyme(s) :
Silver
10 G
320,00 $
320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
320,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Ag
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141740
Numéro de classement CE :
231-131-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
320,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pb
2212 °C/1013 hPa
Pf
961.9 °C
Densité
10.5 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity: passes test
Purity: ≥ 99.9 %
Diameter of fibre: about 45 - 55 µm
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable