Principaux documents
GF69566620
Aluminum/Silicon
rod, Al99%/Si 1%, 5 mm diameter, bulk density 2.7 g/cm3, length 100 mm
Synonyme(s) :
AL057935
About This Item
Code UNSPSC :
12352311
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
≥99%
Forme
rod
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 695-666-20
Longueur
100 mm
Diamètre
5 mm
Masse volumique apparente
2.7 g/cm3