Key Documents
GF68381905
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.05mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Synonyme(s) :
Nickel - Nanocrystalline, NJ000300
About This Item
Code UNSPSC :
12141711
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
foil
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 683-819-05
Taille × épaisseur
25x25 mm × 0.05 mm