Principaux documents
GF65970816
Silver
powder, 45 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.99%
Synonyme(s) :
AG006023
About This Item
Formule linéaire :
Ag
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141740
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 659-708-16
Résistivité
1.59 μΩ-cm, 20°C
Poids
50 g
Taille max. des part.
45 (micron)
pb
2212 °C (lit.)
Pf
960 °C (lit.)
Densité
10.49 g/cm3 (lit.)
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable