Principaux documents
GF65906488
Vanadium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
Synonyme(s) :
V 536010
1 EA
1 600,00 $
1 600,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 600,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 600,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
99%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 659-064-88
Poids
50 g
Taille max. des part.
150 (micron)