Principaux documents
GF34186327
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), monofilament, diam. 0.28 mm, L 10 m
Synonyme(s) :
FP345925
1 EA
282,00 $
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
282,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
282,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
monofilament
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 341-863-27
Longueur
10 m
Diamètre
0.28 mm