Principaux documents
GF48558998
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 1 mm, size 300 × 300 mm
Synonyme(s) :
FP341440
1 EA
677,00 $
677,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
677,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
677,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
film
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 485-589-98
Taille
300 × 300 mm
Épaisseur
1 mm
Catégories apparentées
Description générale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informations légales
Product of Goodfellow
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash