Principaux documents
GF65297111
Boron carbide-hot-pressed
sheet, thickness 2.0 mm, size 50 × 50 mm
1 EA
1 370,00 $
1 370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 370,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 370,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 652-971-11
Taille
50 × 50 mm
Épaisseur
2.0 mm